Learn More
Thermo Scientific™ Flacons en verre transparent pour analyse des composés organiques volatils (VOA, Volatile Organic Analysis) avec septa de 0,125 po I-Chem™
GREENER_CHOICE
Code produit. 15945091
Click to view available options
Volume (métrique):
20 ml
40 mL
40 ml
60 ml
Gamme de produits:
EP
I-Chem
Niveau:
Certifiés
Non traitées
Traité
Traité
Quantité:
144/caront
144 boîtes
72/carton
72 boîtes
Conditionnement:
1 pièce
144 pièces
72 pièces
Code produit. 15945091
Marque: Thermo Scientific™ 33920C
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Remplissez les flacons sans piéger d’air sans effort avec ces flacons en verre pour analyse des composés organiques volatils, optimisés avec l’angle d’épaulement parfait et proposés dans un large éventail de tailles et de styles.
Les flacons transparents VOA avec septum de 0,125 po Thermo Scientific™ sont conçus pour le prélèvement d’échantillons d’eau pour l’analyse de composés organiques volatils (VOA).Disponibles avec un septum fixé en permanence au bouchon ou non fixé pour en faciliter le remplacement.L’angle parfait de l’épaulement permet un remplissage sans effort sans rétention d’air.Disponibles certifiés pour répondre aux spécifications basées sur les performances EPA pour l’analyse des composés organiques volatils, traités de la même manière que les flacons certifiés, mais sans documentation de certification, ou non traités et prêts pour votre propre procédure de nettoyage.
Caractéristiques :
  • Flacon transparent conçu pour le prélèvement d’échantillons d’eau pour analyse des composés organiques volatils (VOA, Volatile Organic Analysis)
  • Épaulement incliné du flacon optimisé pour éviter toute présence de bulles d’air 
  • Bouchon en polypropylène blanc avec opercule avec septum en silicone revêtu de PTFE de 0,125 po d’épaisseur standard
  • Choisissez le septum fixé en permanence au bouchon ou non fixé pour un remplacement facile
  • Directement compatibles avec les bouchons d’automatisation assemblés sur les flacons
Inclut :
Flacons certifiés :
  • Certifiés pour égaler ou dépasser les normes de l’EPA en matière de spécifications de performance pour l’analyse des composés organiques volatils
  • Certificat d’analyse et code-barres inclus dans le carton avec numéro de lot pour la traçabilité
  • Chaque flacon porte un code-barres individuel avec un numéro de lot et un numéro de récipient unique
  • Étiquettes d’analyse incluses et non fixées à usage optionnel
  • Carton scellé avec bande de sécurité offrant ainsi une garantie d’inviolabilité
  • L’emballage en carton unique du terrain au laboratoire se transforme facilement en plateau porte-flacons pratique pour l’utilisation au laboratoire (uniquement les types comportant un septum non fixé) ; conditionnement en carton avec séparateur pour amortir et prévenir la casse ; suremballage requis pour l’expédition
Les flacons traités sont traités de la même manière que les flacons certifiés et livrés avec toutes les caractéristiques des flacons certifiés, mais ils ne portent pas de code-barres et n’incluent pas de certificat d’analyse.
Les flacons non traités sont conditionnés de façon économique verre contre verre dans un plateau conditionné sous film plastique thermorétracté et prêts pour être nettoyés par vos soins en interne et selon votre propre procédé de certification.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Flacon EP transparent 20 ml 0,125 po, septum greffé non traité
Diamètre (impériale) externe 1,1 in
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe 28 mm
Matériau Verre (type 1)
Volume (métrique) 20 ml
Hauteur (impériale) 2,25 in
Niveau Non traitées
Nbre par carton 72
Bouchon de rechange NA
Volume (impérial) 0,5 oz
Volume (impériale) jusqu’au rebord 0,8 oz
Volume (métrique) jusqu’au rebord 23,5 ml
Gamme de produits EP
Volume (métrique) total 20 mL
Matériau du bouchon Polypropylène
Type de bouchon Bouchon avec septum lié
Hauteur (métrique) 57 mm
Quantité 72 boîtes
Épaisseur (métrique) 3,17 mm
Certifications/Conformité Aucun
Type Flacon
Taille du bouchon 24 / 414
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.