Learn More
Fisherbrand™ Cuves en polystyrène à bords droits transparentes avec bouchons en polypropylène blanc
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
120 ml
240 ml
480 ml
950 ml
Conditionnement:
24 pièces
36 pièces
48 pièces
72 pièces
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 240 ml |
| Capacité (impériale) | 8 oz. |
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (métrique) externe du col | 86 mm |
| Diamètre (métrique) intérieur de col | 82 mm |
| À utiliser avec (application) | Grands échantillons solides et permet l’élimination complète du contenu |
| Comprend | Bouchon |
| Hauteur (métrique) avec bouchon | 68 mm |
| Matériau | PS |
| Quantité | 36 |
| Afficher plus |