Learn More
Fisherbrand™ Flacons en verre à col large standard transparents avec bouchons en polypropylène blanc
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
120 ml
240 ml
480 ml
950 ml
1 920 ml
3 810 ml
3 840 ml
Joint de fermeture:
Mousse de PTFE / polyéthylène
Pâte / vinyle
Description
- Dotés d’une ouverture à col large pour faciliter le transfert de contenu
- Les applications incluent les industries pharmaceutique, chimique, environnementale et de conditionnement et stockage alimentaire
- Fabriqués en verre flint transparent
Avantages Greener Choice
- Les avantages environnementaux comprennent:
- Recyclable
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 240 ml |
Capacité (impériale) | 8 oz. |
Couleur | Transparent |
Diamètre (métrique) externe du col | 54 mm |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 45 mm |
Matériau | Verre (type 3) |
Quantité | 24 |
Couleur de bouchon | Blanc |
Finition de col | 58-400 |
Closure Included | Oui |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Flacons en verre à col large standard transparents avec bouchons en polypropylène blanc >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu