Learn More
Fisherbrand™ Flacons pour comprimés carrés transparents avec bouchon polyconique phénolique noir
GREENER_CHOICE
Code produit. 16134907 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
Conditionnement:
144 pièces
288 pièces
Code produit. 16134907
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Offrent une visibilité maximale du contenu.
Dotés d’une conception peu encombrante pour les paillasses avec un espace de stockage limité. Les flacons à col large sont parfaits pour le mélange, le stockage et l’échantillonnage
Spécification
Capacité (métrique) 30 ml
Capacité (impériale) 1 oz.
Couleur Transparents
Diamètre (métrique) externe du col 29 mm
Diamètre (métrique) intérieur de col 20 mm
Hauteur (métrique) avec bouchon 209 mm
Matériau Verre (type 3)
Quantité 288
Couleur de bouchon Noir
Finition de col 33-400
Closure Included Oui
Bouche Large
Hauteur (métrique) 206 mm
Type de produit Flacon pour comprimés carré
Joint de fermeture Cône en polyéthylène
Matériau du bouchon Phénolique
Taille du bouchon 33-400 mm
Diamètre (métrique) 34 mm