Learn More
Fisherbrand™ Flacon en verre sodocalcique transparent avec col ajusté
Code produit. p-8000710 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
100 ml
150 ml
250 ml
300 ml
500 ml
1000 ml
Conditionnement:
10 pièces
20 pièces
40 pièces
Code produit. 12880884
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez le flacon en verre sodocalcique transparent Fisherbrand™ avec bouchon ajusté de 28 mm dans votre laboratoire pour stocker et manipuler les milieux nécessaires à vos expériences.
  • Bouchon inviolable Vistop avec revêtement en polycone
  • Certification ISO
  • En verre sodocalcique transparent
Spécification
Capacité (métrique) 30 ml
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) interne 28 mm
Matériau Verre (type 3)
D.I. du col (métrique) 28mm
Nb par paquet 40/boîte
Quantité 40 boîte
Couleur de bouchon Blanc
Matériau de revêtement PEBD
Closure Included Oui
Forme Rond
Hauteur (métrique) 67 mm
Type de produit Flacon
Matériau du bouchon HDPE
Diamètre (métrique) 35 mm
Type de bouchon Bouchon inviolable Vistop