Learn More
Fisherbrand™ Flacon en verre sodocalcique transparent avec col ajusté
63.90 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21976" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21976" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
100 ml
150 ml
250 ml
300 ml
500 ml
1000 ml
Hauteur (métrique):
67 mm
94 mm
104,8 mm
122,8 mm
143 mm
151 mm
215,6 mm
Description
- Bouchon inviolable Vistop avec revêtement en polycone
- Certification ISO
- En verre sodocalcique transparent
Spécification
Capacité (métrique) | 30 ml |
Couleur | Transparent |
Diamètre (métrique) interne | 28 mm |
Matériau | Verre (type 3) |
D.I. du col (métrique) | 28mm |
Nb par paquet | 40/boîte |
Quantité | 40/boîte |
Couleur de bouchon | Blanc |
Matériau de revêtement | LDPE |
Closure Included | Oui |