Learn More
Azpack™ Flacons en verre à fond plat et bord incliné, transparents, avec bouchons à vis noirs pour urée
Catalog Number p-8001922
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
150 ml
500 ml
Fabriqués en verre sodocalcique de type III robuste et durable. Les flacons en verre transparent à fond plat et épaulement incliné Azpack™ avec bouchons à vis noirs pour urée sont principalement utilisés pour la distribution de médicaments et de produits pharmaceutiques.
  • Verre sodocalcique transparent de type III avec côtés plats et épaulement incliné
  • Comprend un bouchon à vis noir pour urée
  • Le bouchon est revêtu de PVDC
Capacité (métrique) 100 ml
Couleur Transparent
Matériau Verre sodocalcique
Quantité 20/boîte
Largeur (métrique) 52 mm
Couleur de bouchon Noir
Closure Included Oui
Bouche Étroit, fileté
Hauteur (métrique) 143 mm
Joint de fermeture PVDC revêtu de pulpe de bois
Matériau du bouchon Urée
Taille du bouchon 24/R3
Type de bouchon Bouchon à vis