Learn More
Azpack™ Flacons en verre à fond plat et bord incliné, transparents, avec bouchons à vis noirs pour urée
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
150 ml
500 ml
Description
- Verre sodocalcique transparent de type III avec côtés plats et épaulement incliné
- Comprend un bouchon à vis noir pour urée
- Le bouchon est revêtu de PVDC
Spécification
Capacité (métrique) | 100 ml |
Couleur | Transparent |
Matériau | Verre sodocalcique |
Quantité | 20/boîte |
Largeur (métrique) | 52 mm |
Couleur de bouchon | Noir |
Closure Included | Oui |
Bouche | Étroit, fileté |
Hauteur (métrique) | 143 mm |
Joint de fermeture | PVDC revêtu de pulpe de bois |