Learn More
Kartell™ Clear PTFE Hoses
Kartell™ Clear PTFE Hoses have outstanding resistance to chemicals, which makes it suitable for the majority of fluid and ambient temperature conditions found in the food and pharmaceutical industry.
Marque: Kartell™ 0390800
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Bonne résistance aux acides, aux bases et aux solvants
- Peuvent résister à des températures pouvant atteindre 260°C
- Autoclavables
Spécification
12 x 14mm | |
12 mm | |
14 mm | |
260°C | |
12 x 14mm | |
260°C |
Autoclavable | |
PTFE | |
5 m | |
1/boîte | |
Transparent |