Learn More
Kartell™ Clear PTFE Hoses
Kartell™ Clear PTFE Hoses have outstanding resistance to chemicals, which makes it suitable for the majority of fluid and ambient temperature conditions found in the food and pharmaceutical industry.
Marque:  Kartell™ 0390500
Code produit. 10033501
  • 163.00€ / 5m
Expédition estimée: 22-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Bonne résistance aux acides, aux bases et aux solvants
  • Peuvent résister à des températures pouvant atteindre 260°C
  • Autoclavables
Spécification
Spécification
8 x 10mm
8 mm
10 mm
260°C
8 x 10mm
260°C
Autoclavable
PTFE
5 m
1/boîte