Learn More
JG Finneran Associates™ Bouchon à clipser en PTFE transparent
Marque:  JG Finneran Associates™ 5210-11
Code produit. 10025560
  • 162.00€ / 1000 pièces
Expédition estimée: 17-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
11 mm
PTFE
1000/boîte
Transparent
Utilisé sur des flacons Snap Seal™ de 12 x 32 mm.