Learn More
Fisherbrand™ Flacons en verre gradués transparents sans bouchons
177.52 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21976" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21976" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Capacité (impériale):
1 oz.
2 oz.
4 oz.
8 oz.
16 oz.
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
240 ml
480 ml
Description
- Gradués en millilitres et en onces
- Les flacons en verre transparent sont conçus avec un léger bord pour faciliter le versement et la manipulation
- Le col large facilite le mélange, la manipulation et le transfert du contenu
Spécification
Capacité (métrique) | 30 ml |
Capacité (impériale) | 1 oz. |
Couleur | Transparent |
Diamètre (métrique) externe du col | 29 mm |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 20 mm |
Matériau | Verre (type 3) |
Quantité | 432 |
Finition de col | 33-400 |
Closure Included | Non |
Graduated | Oui |