Learn More
Fisherbrand™ Flacons en verre gradués transparents avec bouchons en polypropylène blanc
GREENER_CHOICE
Verre sodocalcique USP de type III transparent avec col large pour une élimination facile du contenu avec graduations en ml et onces
116.00€ - 358.00€
Especificaciones
Couleur Transparents
Matériau Verre (type 3)
Couleur de bouchon Blanc
Closure Included Oui
Bouche Large
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Capacité (impériale) Capacité (métrique) Joint de fermeture Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacité (impériale) Capacité (métrique) Joint de fermeture Precio Cantidad y disponibilidad  
16144387
GREENER_CHOICE
Ver productos accesorios Ver documentos
Fisherbrand™
FB02911465A
1 oz. 30 ml Pâte / vinyle
358.00€
432 pièces
Expédition estimée: 15-05-2025
pour voir le stock disponible 
Añadir a la cesta
16154387
GREENER_CHOICE
Ver productos accesorios Ver documentos
Fisherbrand™
FB02911466A
2 oz. 60 ml Pâte / vinyle
277.00€
288 pièces
Expédition estimée: 15-05-2025
pour voir le stock disponible 
Añadir a la cesta
16114387
GREENER_CHOICE
Ver productos accesorios Ver documentos
Fisherbrand™
FB02911462A
16 oz. 480 ml Mousse de PTFE / polyéthylène
116.00€
24 pièces
Expédition estimée: 06-03-2025
pour voir le stock disponible 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Gradués en millilitres et en onces
  • Les flacons en verre transparent sont conçus avec un léger bord pour faciliter le versement et la manipulation
  • Le col large facilite le mélange, la manipulation et le transfert du contenu
Especificaciones
Especificaciones
Transparents
Blanc
Large
Polypropylène
Verre (type 3)
Oui
Flacon gradué
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications