Learn More
Fisherbrand™ Flacons en verre gradués transparents avec bouchons en polypropylène blanc
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
120 ml
240 ml
480 ml
Quantité:
24
48
96
144
Especificaciones
Especificaciones
Capacité (métrique) | 240 ml |
Capacité (impériale) | 8 oz. |
Couleur | Transparents |
Diamètre (métrique) externe du col | 54 mm |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 40 mm |
Hauteur (métrique) avec bouchon | 130 mm |
Matériau | Verre (type 3) |
Quantité | 96 |
Couleur de bouchon | Blanc |
Finition de col | 58-400 |
Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Fisherbrand™ Flacons en verre gradués transparents avec bouchons en polypropylène blanc >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido