Learn More
Fisherbrand™ Flacons en verre gradués transparents avec bouchons en polypropylène blanc
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
120 ml
240 ml
480 ml
Quantité:
24
48
96
144
Conditionnement:
144 pièces
24 pièces
48 pièces
96 pièces
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 120 ml |
| Capacité (impériale) | 4 oz. |
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (métrique) externe du col | 45 mm |
| Diamètre (métrique) intérieur de col | 35 mm |
| Hauteur (métrique) avec bouchon | 105 mm |
| Matériau | Verre (type 3) |
| Quantité | 24 |
| Couleur de bouchon | Blanc |
| Finition de col | 48-400 |
| Afficher plus |