Learn More
Fisherbrand™ Flacons en verre gradués transparents avec bouchons phénoliques noirs
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
120 ml
240 ml
480 ml
Joint de fermeture:
Caoutchouc
Cône en polyéthylène
Pâte / feuille d’étain
Conditionnement:
24 pièces
288 pièces
48 pièces
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 30 ml |
| Capacité (impériale) | 1 oz. |
| Couleur | Transparents |
| Diamètre (métrique) externe du col | 29 mm |
| Diamètre (métrique) intérieur de col | 20 mm |
| Hauteur (métrique) avec bouchon | 71 mm |
| Matériau | Verre (type 3) |
| Quantité | 48 |
| Couleur de bouchon | Noir |
| Finition de col | 33-400 |
| Afficher plus |