Learn More
Fisherbrand™ Flacons en verre gradués transparents avec bouchons phénoliques noirs
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 ml
240 ml
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 240 ml |
Capacité (impériale) | 8 oz. |
Couleur | Transparent |
Matériau | Verre (type 3) |
Quantité | 24 |
Couleur de bouchon | Noir |
Finition de col | 58-400 |
Closure Included | Oui |
Graduated | Oui |
Bouche | Large |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Flacons en verre gradués transparents avec bouchons phénoliques noirs >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu