Learn More
Fisherbrand™ Flacons en verre gradués transparents avec bouchons phénoliques noirs
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 ml
240 ml
Unit Size:
48 pièces
Specifications
Specifications
| Capacité (métrique) | 60 ml |
| Capacité (impériale) | 2 oz. |
| Couleur | Transparent |
| Matériau | Verre (type 3) |
| Quantité | 48 |
| Couleur de bouchon | Noir |
| Finition de col | 38-400 |
| Closure Included | Oui |
| Graduated | Oui |
| Bouche | Large |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction