Learn More
Azpack™ Flacons pour poudre à col large en verre transparent avec bouchons blancs en PP non revêtu
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
120 ml
180 ml
250 ml
500 ml
Taille du bouchon:
33/R3
38/R3
48/R3
58/R3
Conditionnement:
20 pièces
40 pièces
Description
- Flacon en verre sodocalcique transparent de type III
- Col large avec épaulement court et courbe
- Comprend un bouchon ajusté en polypropylène non revêtu
- Le bouchon blanc est idéal pour le marquage
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 30 ml |
| Couleur | Transparent |
| Matériau | Verre sodocalcique |
| Quantité | 40/boîte |
| Couleur de bouchon | Blanc |
| Closure Included | Oui |
| Bouche | Large |
| Hauteur (métrique) | 61 mm |
| Joint de fermeture | Sans joint |
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Afficher plus |