Learn More
Azpack™ Flacons pour poudre à col large en verre transparents avec bouchons à vis noirs pour urée
33.90 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21976" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21976" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
120 ml
180 ml
250 ml
500 ml
Description
- Fabriqués en verre sodocalcique
- Comprend un bouchon à vis noir pour urée
- Bouchon revêtu de PVDC
Spécification
Capacité (métrique) | 30 ml |
Couleur | Transparent |
Matériau | Verre sodocalcique |
Quantité | 40/boîte |
Couleur de bouchon | Noir |
Closure Included | Oui |
Bouche | Large, fileté |
Hauteur (métrique) | 59,5 mm |
Joint de fermeture | PVDC revêtu de pulpe de bois |
Matériau du bouchon | Urée |