Learn More
Fisherbrand™ Cuves de test à col large en verre transparentes avec bouchons en polypropylène blanc
GREENER_CHOICE
Code produit. 16144547 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Joint de fermeture:
Mousse de PTFE / polyéthylène
Pâte / vinyle
Conditionnement:
180 pièces
Code produit. 16144547
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriqués à partir de verre sodocalcique transparent, les flacons à col large sont idéals pour les échantillons secs et visqueux
Conçus sans épaulement pour maximiser la capacité de stockage
Spécification
Capacité (métrique) 60 ml
Capacité (impériale) 2,5 oz.
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe du col 39 mm
Diamètre (métrique) intérieur de col 34 mm
À utiliser avec (application) Échantillons secs et visqueux
Comprend Bouchon
Hauteur (métrique) avec bouchon 78 mm
Matériau En verre
Quantité 180
Couleur de bouchon Blanc
Finition de col 43-400
Clarity Transparents
Closure Included Oui
Bouche Large
Forme Rond
Hauteur (métrique) 75 mm
Type de produit Cuve de test
Joint de fermeture Mousse de PTFE / polyéthylène
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 43-400 mm
Diamètre (métrique) 44 mm
Type de bouchon Bouchon