Learn More
Berlin Packaging™ Pot pour verrerie de laboratoire transparent
Code produit. p-8000014
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Quantité:
18 ensemble
20 ensemble
48 ensemble
63 ensemble
Conditionnement:
2688 pièces
4158 pièces
48 pièces
720 pièces
Code produit. 30408780
Marque: Berlin Packaging™ 1000732
Utilisez le pot pour verrerie de laboratoire transparent Alpha Packaging™ comme élément fondamentale de la verrerie de laboratoire. Le verre transparent autoclavable est incassable et résistant aux chocs chimiques et thermiques.
  • Verre borosilicaté transparent
  • Incassables.
  • Résistant aux chocs chimiques et thermiques ;
  • Conforme aux directives EP, USP et JP
  • Autoclavables
Spécification
Certifications/Conformité DIN 68
Quantité 18 ensemble
Capacité (métrique) 1000 ml
Matériau Verre
Type de produit Pot