Learn More
Azpack™ Flacons Winchester à col étroit en verre transparent, avec bouchons équipés d’un revêtement conique en polyéthylène
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 mL
250 ml
500 mL
Taille du bouchon:
28/R3
28 / R3
31 / R6
Description
- Verre sodocalcique transparent de type III
- Verre épais et robuste avec un épaulement court et courbe
- Comprend des bouchons noirs pour urée équipés d’un revêtement conique en polyéthylène
- Les bouchons ont un joint exceptionnellement hermétique
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 100 mL |
Couleur | Transparent |
Matériau | Verre sodocalcique |
Quantité | 20/paquet |
Largeur (métrique) | 46mm |
Couleur de bouchon | Noir |
Closure Included | Oui |
Bouche | Étroit |
Hauteur (métrique) | 105 mm |
Joint de fermeture | Cône en polyéthylène |