Learn More
Azpack™ Cuves d’onguent en verre transparent avec bouchons à vis noirs pour urée
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 ml
30 mL
60 ml
120 ml
250 ml
Taille du bouchon:
38/R3
51 / R3
58/R3
83/R3
Conditionnement:
10 pièces
20 pièces
40 pièces
Description
- Flacon en verre sodocalcique
- Col extra large
- Comprend un bouchon à vis avec revêtement à face PVDC en pâte de bois
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 15 ml |
| Couleur | Transparent |
| Matériau | Verre sodocalcique |
| Quantité | 40/boîte |
| Couleur de bouchon | Noir |
| Closure Included | Oui |
| Bouche | Extra large |
| Hauteur (métrique) | 35,3 mm |
| Joint de fermeture | PVDC revêtu de pulpe de bois |
| Matériau du bouchon | Urée |
| Afficher plus |