Learn More
Gravis Flacon en verre transparent
Click to view available options
Capacité : 200 ml
Description
Flacon en verre col étroit
• Flacon col étroit
• Accessoires obligatoires un bouchon ci-dessous
• Flacon col étroit
• Accessoires obligatoires un bouchon ci-dessous
Informations sur la commande
Dimensions et capacité métrique
Spécification
Surface du flacon | Transparent |
Capacité | 200 mL (6.8 oz.) |
Type de bouchon | Screw Cap |
Diamètre (métrique) | 55 mm |
Hauteur (impériale) | 4.7 in. |
Hauteur (métrique) | 120 mm |
Distribution par le bouchon | No |
Type de produit | Flacon |
Capacité (métrique) | 200 ml |
Capacité (impériale) | 6.8 oz. |