Learn More
Fisherbrand™ Flacon en verre Alpha transparent
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
Quantité:
127/boîte
156/boîte
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 60 ml |
Couleur | Transparents |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 28 mm |
Matériau | Verre (type 3) |
Quantité | 127/boîte |
Hauteur (métrique) | 94 mm |
Diamètre (métrique) | 38,6 mm |