Learn More
Fisherbrand™ Flacon en verre Alpha transparent
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
Quantité:
127/boîte
156/boîte
Description
- Léger
- Verre transparent
- Bouchon à visser
Spécification
Capacité (métrique) | 30 ml |
Couleur | Transparent |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 28 mm |
Matériau | Verre de type 3 |
Quantité | 156/boîte |
Hauteur (métrique) | 67 mm |
Diamètre (métrique) | 35 mm |