Spécification
Capacité (métrique) | 950 ml |
Capacité (impériale) | 32 oz. |
Couleur | Transparents |
Diamètre (métrique) externe du col | 54 mm |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 40 mm |
Hauteur (métrique) avec bouchon | 205 mm |
Matériau | Verre (type 3) |
Quantité | 12 |
Couleur de bouchon | Blanc |
Finition de col | 58-400 |