Learn More
Fisherbrand™ Flacons en verre carrés français transparents sans bouchons
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
Click to view available options
Capacité (impériale):
1 oz.
2 oz.
4 oz.
8 oz.
16 oz.
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
120 ml
240 ml
480 ml
Description
- Flacons à usage général idéals lorsque l’intégrité du contenu et la visibilité des échantillons ou des produits sont importantes
- Le verre transparent offre une interférence chimique minimale avec le contenu et est approprié lorsque la visibilité est importante, mais que la protection contre les rayons UV n’est pas nécessaire
- Les flacons sensibles à l’environnement aident à éliminer les déchets et à garantir l’intégrité des produits pour un stockage à long terme
Spécification
Capacité (métrique) | 30 ml |
Capacité (impériale) | 1 oz. |
Couleur | Transparent |
Diamètre (métrique) externe du col | 22 mm |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 13 mm |
Matériau | Verre (type 3) |
Quantité | 280 |
Finition de col | 24-400 |
Closure Included | Non |
Bouche | Large |