Learn More
Fisherbrand™ Flacons en verre carrés français transparents avec bouchons phénoliques noirs
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
Click to view available options
Capacité (impériale):
0,5 oz.
1 oz.
2 oz.
4 oz.
8 oz.
16 oz.
Capacité (métrique):
15 ml
30 ml
60 ml
120 ml
125 ml
240 ml
480 ml
Description
- Les flacons carrés français permettent de gagner de la place et sont faciles à remplir
- Le verre transparent offre une visibilité maximale du contenu et une inférence chimique minimale avec le contenu des flacons
- La conception carrée permet au flacon de conserver le volume maximum de contenu tout en prenant un espace de stockage et sur l’étagère minimum
- L’ouverture à col large est idéale pour le mélange, le stockage et l’échantillonnage
Spécification
Capacité (métrique) | 15 ml |
Capacité (impériale) | 0,5 oz. |
Couleur | Transparent |
Diamètre (métrique) externe du col | 18 mm |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 10 mm |
Matériau | Verre (type 3) |
Quantité | 48 |
Couleur de bouchon | Noir |
Finition de col | 20-400 |
Closure Included | Oui |