Learn More
Thermo Scientific™ Plaques de 96 puits non stériles à fond plat transparent Immuno
GREENER_CHOICE
Code produit. 10795026
Click to view available options
Traitement de surface:
Immulon 4 HBX
Immulon 1 B
Immulon 2 HB
MaxiSorp
MediSorp
Meilleure capacité de liaison
MultiSorp
PolySorp
Universal Binding (UB, liaison universelle)
Certifiés:
No
Oui
Volume (métrique) de travail:
230 μl
280 μl
330 μl
350 μl
Code-barres:
Aucun code-barres
Code-barres inclus
Conditionnement:
180 pièces
50 pièces
60 pièces
Un test fonctionnel de chaque lot est effectué pour la liaison des immunoglobulines IgG.
Code produit. 10795026
Marque: Thermo Scientific™ 3455
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Un test fonctionnel de chaque lot est effectué pour la liaison des immunoglobulines IgG.
Choisissez vos surfaces de fixation pour des dosages colorimétriques fiables et reproductibles.
Les plaques Immuno à 96 puits à fond plat et transparentes non stériles Thermo Scientific™ permettent de choisir parmi les surfaces de fixation pour des résultats fiables et reproductibles dans les dosages colorimétriques. Elles incluent les plaques transparentes Thermo Scientific™ Nunc™, Immulon™ et Microtiter™ qui sont idéales pour les immunoessais quantitatifs et qualitatifs.
Plaques de 96 puits pour matières solides :
  • Polystyrène transparent
  • Choix de quatre surfaces pour une fixation optimale
  • Rangs et colonnes avec étiquetage alphanumérique
Surfaces :
  • Les plaques Thermo Scientific PolySorp, Immulon 1B, et Universal Binding (UB) sont destinées à l’adsorption des molécules hydrophobes.
  • Les plaques Thermo Scientific Medisorp et Immulon 2HB sont légèrement hydrophiles et fixent divers types de biomolécules.
  • Les plaques Thermo Scientific MaxiSorp, Immulon 4 HBX, et Enhanced Binding (EB) sont hydrophiles et idéales pour les tests sur anticorps en sandwich.
  • La plaque Thermo Scientific MultiSorp est très hydrophile et convient bien aux glycanes et aux protéines hydrosolubles.
Informations de commande :
Remarque : la disponibilité peut varier d’un pays à l’autre. Les références 467320, 456537, 460984 et 439454 sont livrées avec certificat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Code-barres Aucun code-barres
Certifiés No
Format Étalon
Méthode de détection Colorimétrique
Array 8 x 12
Conditionnement 50 boîtes
Type de liaison Légèrement hydrophile
Couleur Transparent
Type de produit Microplaque
Matériau Polystyrène
Volume (métrique) du puits 330 μl
Nbre de puits 96
Volume (métrique) de travail 280 μl
Stérilité Non stérile
Traitement de surface Immulon 2 HB
Type de puits Rond
Nbre par carton 50
Nb par paquet 10
Blocage de la plaque Aucun
Quantité 50/boîte
Molécule cible Protéines
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.