Learn More
Thermo Scientific™ Plaques de 96 puits non stériles à fond plat transparent Immuno
Choisissez vos surfaces de fixation pour des dosages colorimétriques fiables et reproductibles.
Marque: Thermo Scientific™ 95029330
139.10 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23291" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.15
Informations supplémentaires : Poids : 2.73000kg
Alert:
Chaque lot est testé fonctionnellement pour la liaison des IgG.
Description
Les plaques Immuno à 96 puits à fond plat et transparentes non stériles Thermo Scientific™ permettent de choisir parmi les surfaces de fixation pour des résultats fiables et reproductibles dans les dosages colorimétriques. Elles incluent les plaques transparentes Thermo Scientific™ Nunc™, Immulon™ et Microtiter™ qui sont idéales pour les immunoessais quantitatifs et qualitatifs.
Plaques de 96 puits pour matières solides :
- Polystyrène transparent
- Choix de quatre surfaces pour une fixation optimale
- Rangs et colonnes avec étiquetage alphanumérique
Surfaces :
- Les plaques Thermo Scientific PolySorp, Immulon 1B, et Universal Binding (UB) sont destinées à l’adsorption des molécules hydrophobes.
- Les plaques Thermo Scientific Medisorp et Immulon 2HB sont légèrement hydrophiles et fixent divers types de biomolécules.
- Les plaques Thermo Scientific MaxiSorp, Immulon 4 HBX, et Enhanced Binding (EB) sont hydrophiles et idéales pour les tests sur anticorps en sandwich.
- La plaque Thermo Scientific MultiSorp est très hydrophile et convient bien aux glycanes et aux protéines hydrosolubles.
Informations de commande :
Remarque : la disponibilité peut varier d’un pays à l’autre. Les références 467320, 456537, 460984 et 439454 sont livrées avec certificat
Spécification
Aucun code-barres | |
Oui | |
Colorimétrique | |
50 boîtes | |
Microplaque | |
450 μl | |
330 μl | |
Meilleure capacité de liaison | |
50 | |
Aucun |
Hydrophile | |
Étalon | |
8 x 12 | |
Transparent | |
Polystyrène | |
96 | |
Non stérile | |
Plat | |
25 | |
Anticorps (glycoprotéines) |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.