Learn More
Thermo Scientific™ Plaques de 384 puits non stériles à fond plat transparent Immuno
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Réalisez des dosages colorimétriques avec des résultats fiables et reproductibles à l’aide de ces plaques à 384 puits Immuno non stériles à fond plat (choix de surface).
416.00€ - 461.00€
Spécification
Code-barres Aucun code-barres
Propriété de liaison Hydrophile
Format Étalon
Méthode de détection Colorimétrique
Array 16 x 24
Consulter d'autres spécifications
Alert:
Un test fonctionnel de chaque lot est effectué pour la liaison des immunoglobulines IgG.
Produits 2
Code produit Marque Traitement de surface Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Traitement de surface Prix Quantité et disponibilité  
10192781
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
464718
MaxiSorp
461.00€
30 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
10098994
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Thermo Scientific™
8755
Immulon 4 HBX Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Réalisez des dosages colorimétriques avec des résultats fiables et reproductibles à l’aide de plaques d’immunologie à 384 puits non stériles à fond plat transparent Thermo Scientific™, proposées avec un choix de surfaces pour une liaison optimale. Comprend des plaques transparentes Thermo Scientific™ Nunc™, Immulon™ et Microtiter™ idéales pour les immunoessais quantitatifs et qualitatifs en phase solide.
Plaques pour matières solides à 384 puits :
  • Polystyrène transparent
  • Choix de surfaces pour une liaison optimale
  • Rangs et colonnes avec étiquetage alphanumérique
Surfaces :
  • Les plaques Thermo Scientific™ PolySorp™, Immulon™ 1B, et Universal Binding (UB) sont destinées à l’adsorption des molécules hydrophobes.
  • Les plaques Thermo Scientific™ Medisorp™ et Immulon 2HB sont légèrement hydrophiles et fixent divers types de biomolécules.
  • Les plaques Thermo Scientific™ MaxiSorp™, Immulon 4 HBX, et Enhanced Binding (EB) sont hydrophiles et idéales pour les tests sur anticorps en sandwich.
Informations de commande :
Remarque : la disponibilité peut varier d’un pays à l’autre.
Garantie : 90 jours
Spécification
Spécification
Aucun code-barres
Étalon
16 x 24
Microplaque
384
Non stérile
Aucun
Hydrophile
Colorimétrique
Transparent
PS
100 μl
10
Anticorps (glycoprotéines)
Documents
Product Certifications
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.