Learn More
Labconco™ Chambres de séchage transparentes pour lyophilisateurs FreeZone™
Code produit. p-7078578 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Click to view available options
Dimensions:
Court
Haut
Hauteur (impériale):
15,3 in
16,8 in
23 in
24,6 in
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15721008
Marque: Labconco™ 7318802
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Une chambre claire donne une bonne visibilité pour la lyophilisation en vrac.
  • Chambre en acrylique de 12,0 po de diamètre pour tous les lyophilisateurs FreeZone™
  • Bonne visibilité assurée pour la lyophilisation en vrac
  • Convient aux étagères de produits (3 étagères) 7317100
  • Comprend un couvercle en aluminium avec huit soupapes en néoprène à boutons en plastique moulé et un passage pour les cordons électriques
  • À utiliser avec les adaptateurs de 1/2 po. et 3/4 po
  • Compatible avec les condenseurs de 10,12 po ou 14,0 po de diamètre
  • Ouverture de 8 po de diamètre pour le collecteur, au niveau de la partie inférieure de la chambre
Spécification
Type Chambre de séchage
Nbre d’étagères 3
Couleur Clear
Matériau Acrylique
Dimensions Court
À utiliser avec (équipement) Lyophilisateurs FreeZone™
Comprend 8 Valves
Diamètre (impériale) 17.4 in
Hauteur (impériale) 15,3 in
Poids à l’expédition (impériale) 22 lb
Poids (impériale) 19 lb