Learn More
BRAND™ Flacons compte-gouttes transparents avec pipette
14.86 EUR valable jusqu'au 2024-09-17
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
Description
- Fabrication en verre sodocalcique transparent
- Comprend une pipette compte-gouttes et un bouchon en caoutchouc
Spécification
Capacité (métrique) | 50 ml |
Couleur | Transparent |
Matériau | Verre sodocalcique |
Closure Included | Oui |
Hauteur (métrique) | 130 mm |
Matériau du bouchon | Caoutchouc |
Diamètre (métrique) | 45 mm |
Type de bouchon | Bouchon de joint rodé avec bouchon en caoutchouc |