Learn More
Masterflex™ Tubulure C-Flex transparente
Utilisez cette tubulure pour les applications à usage général, pharmaceutiques et biotechnologiques en laboratoire, nécessitant de hautes performances. La tubulure C-Flex transparente Saint Gobain Performance Plastics™ offre une excellente résistance chimique, une faible perméabilité aux gaz et une surface lisse.
Marque:  Masterflex™ 06422-09
Code produit. 11760509
  • 128.00€ / 7.50m
Expédition estimée: 23-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Utilisez cette tubulure pour les applications à usage général, pharmaceutiques et biotechnologiques en laboratoire, nécessitant de hautes performances.La tubulure C-Flex transparente Saint Gobain Performance Plastics™ offre une excellente résistance chimique, une faible perméabilité aux gaz et une surface lisse.
  • Tubulure transparente
  • Alternative économique au silicone à base de platine
  • Résistance exceptionnelle à la traction et aux déchirures, bonne biocompatibilité
  • Le produit est fabriqué conformément aux réglementations de la partie 820 - Exigences relatives au système qualité (BPF)
  • Conforme à la norme USP classe VI
  • Stérilisée en autoclave, à l’oxyde d’éthylène ou par irradiation aux rayons gamma
Spécification
Spécification
USP, GMP, CFR titre 21, exigences relatives au système qualité (GMP) partie 820
4,8 mm
11,5 mm
3,2 mm
-45°C
Stérile
36°psi
Autoclavable
C-Flex
7,62 m
Usage général, pharmaceutique et biotechnologique en laboratoire nécessitant de hautes performances, alternative économique au silicone à base de platine
1/boîte
Translucide
135°C