Learn More
Thermo Scientific™ Plaques à 96 puits transparents en forme de C non stériles Immuno
Effectuez des immunoessais quantitatifs et qualitatifs en phase solide grâce à ces plaques à 96 puits non stériles, disponibles dans une grande variété de surfaces de liaison.
141.00€ - 272.00€
Spécification
Code-barres | Aucun code-barres |
---|---|
Format | Étalon |
Couvercle | Sans couvercle |
Méthode de détection | Colorimétrique |
Array | 8 x 12 |
Alert:
Un test fonctionnel de chaque lot est effectué pour la liaison des immunoglobulines IgG.
Code produit | Marque | Traitement de surface | Certifiés | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Traitement de surface | Certifiés | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10098860
|
Thermo Scientific™
430341 |
MaxiSorp | No |
259.00€
60 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10737931
|
Thermo Scientific™
446140 |
PolySorp | No |
141.00€
60 pièces |
Expédition estimée: 08-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10777621
|
Thermo Scientific™
446612 |
MaxiSorp | Oui |
272.00€
60 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Effectuez des immunoessais quantitatifs et qualitatifs en phase solide grâce aux plaques à 96 puits transparents en forme de C non stériles Thermo Scientific™ Immuno, qui incluent les plaques Nunc™, Immulon™ et Microtiter™. Choisissez parmi une variété de surfaces de liaison pour des dosages colorimétriques fiables et reproductibles.
Plaques à 96 puits pour matières solides :
Surfaces :
Informations de commande :
Remarque : la disponibilité peut varier d’un pays à l’autre. 446612, avec certificat.
Un test fonctionnel de chaque lot est effectué pour la liaison des immunoglobulines IgG.Période de garantie limitée : Conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous expédions le produit.
Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Spécification
Aucun code-barres | |
Sans couvercle | |
8 x 12 | |
Transparent | |
Polystyrène | |
250 μl | |
Rond | |
5 | |
C96 |
Étalon | |
Colorimétrique | |
60 boîtes | |
Microplaque | |
96 | |
Non stérile | |
60 | |
Néant |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.