Learn More
Greiner Bio-One μMicroplaques Clear™ à 96 puits, en polystyrène, à fond transparent
Minimisent le risque de transfert d’échantillon et de contamination croisée. Les microplaques à 96 puits avec fond μClear™ en PS Greiner Bio-One sont exemptes de DNase, RNase et ADN humain détectables.
Marque: Greiner Bio-One 655096
Code nomenclature Nacres: NB.15
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Apyrogène
- Matériau : PS
- Exempte de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable
- Suivi possible sur tout le processus de production via le système de numéro de LOT défini
- Plus adaptées aux protéines et peptides non polaires
- Liaison moyenne
Certifications
DIN ISO 9001
Spécification
Étalon | |
8 x 12 | |
Noir | |
96 | |
Plat | |
Cheminée |
Sans couvercle | |
À liaison moyenne | |
PS | |
Non stérile | |
40/boîte |