Learn More
Fisherbrand™ Fioles jaugées en verre borosilicaté, transparentes
Code produit. 10024212 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
50 ml
Conditionnement:
5 pièces
Code produit. 10024212
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Menez des expériences en laboratoire avec les fioles jaugées en verre borosilicaté transparent Fisherbrand™. Ils sont gradués pour une mesure précise.
  • Graduées
  • Bouchon à clipser en PE
  • Transparentes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ISO 1042, DIN 12664 partie I, BS 1792
Couleur Transparent
Capacité (métrique) 50 ml
Matériau Verre borosilicaté
Hauteur (métrique) 139 mm
Nbre par carton 5boîte
Tolérance ±0.06 ml
Graduated Oui
Classe A
Diamètre (métrique) externe 49 mm