Learn More
Fisherbrand™ Fiole jaugée classe A en verre borosilicaté transparent avec bouchon
Fabriquée en verre borosilicaté, conforme aux normes ISO 1042 et DIN 12664. La fiole jaugée classe A en verre borosilicaté transparent Fisherbrand™ avec bouchon est graduée à un seul trait et comprend un bouchon en PE interchangeable. Le “certificat de conformité de lot” Fisherbrand™ peut être téléchargé dans l’onglet “Documentation”.
Marque: Fisherbrand™
47.04 EUR valable jusqu'au 2024-07-31
Utilisez le code promo "21752" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.11340kg
Description
En verre borosilicaté, conforme aux normes ISO 1042 et DIN 12664. La fiole jaugée classe A en verre borosilicaté transparent Fisherbrand™ avec bouchon est graduée à un seul trait et comprend un bouchon en PE interchangeable. Le “certificat de conformité de lot” Fisherbrand™ peut être téléchargé dans l’onglet “Documentation”.
- Fabriquée en verre borosilicaté, conforme aux normes ISO 1042 et DIN 12664.
- Graduées à un seul trait, avec bouchon en PE interchangeable.
- Chaque flacon inclut les détails suivants : la confirmation de conformité aux normes internationales ainsi qu’un code de renouvellement de commande individuel.
- Le “certificat de conformité de lot” Fisherbrand peut être téléchargé dans l’onglet “Documentation”
Spécification
ISO 1042, DIN 12664 | |
Transparent | |
Verre borosilicaté | |
±0.025 ml | |
Classe A |
PE | |
5 ml | |
69 mm | |
Oui | |
10/19 |