Learn More
Fisherbrand™ Fiole jaugée classe A en verre borosilicaté transparent avec bouchon
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Taille du bouchon:
10/19
12/21
14/23
19/24
24/29
29/32
Hauteur (métrique):
69 mm
89 mm
110 mm
111 mm
139 mm
170 mm
210 mm
220 mm
260 mm
300 mm
370 mm
Tolérance:
±0.025 ml
±0.04 ml
±0.06 ml
±0.1 ml
±0.25 ml
±0.4 ml
± 0,15 ml
± 0,6 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
5 pièces
Description
En verre borosilicaté, conforme aux normes ISO 1042 et DIN 12664. La fiole jaugée classe A en verre borosilicaté transparent Fisherbrand™ avec bouchon est graduée à un seul trait et comprend un bouchon en PE interchangeable. Le certificat de conformité de lot Fisherbrand™ peut être téléchargé dans l’onglet Documentation.
- Fabriquée en verre borosilicaté, conforme aux normes ISO 1042 et DIN 12664.
- Graduées à un seul trait, avec bouchon en PE interchangeable.
- Chaque flacon inclut les détails suivants : la confirmation de conformité aux normes internationales ainsi qu’un code de renouvellement de commande individuel.
- Le “certificat de conformité de lot” Fisherbrand peut être téléchargé dans l’onglet “Documentation”
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 1042, DIN 12664 |
| Matériau du bouchon | PE |
| Couleur | Transparent |
| Capacité (métrique) | 200 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Hauteur (métrique) | 210 mm |
| Tolérance | ± 0,15 ml |
| Graduated | Oui |
| Classe | A |
| Taille du bouchon | 14/23 |