Learn More
Nitritex™ Tablier de protection stérile en tissu CleanTough Code produit.: 15288108
Expédition estimée: 20-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Nitritex™ Tablier de protection stérile en tissu CleanTough
Code produit. 15288108
Grande taille
Click to view available options
Dimensions:
Grande taille
Code produit. 15288108
Marque: Nitritex™ BCDAL
Expédition estimée: 20-05-2025
Offrant une protection contre les médicaments de chimiothérapie, le tablier de protection pour la chimiothérapie BioClean-C™ est fabriqué à partir d’une matière CleanTough™ légère, peu pelucheuse et résistante, dotée de cordons à l’arrière et d’une fixation réglable au cou
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Tablier de protection pour la chimiothérapie
Dimensions Grande taille
Matériau Tissu CleanTough
Couleur Bleu
Stérilité Non stérile
Type de goulot Réglable
Taille (métrique) de la poitrine 99,06 à 106,6 cm
À utiliser avec (application) Protection pour la chimiothérapie
Certifications/Conformité ISO 9001:2015, (UE)2016/425, EN ISO 13034:2005 + A1:2009, EN 14325, ASTM F739-12, EN 530, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2
Modèle sans manches
Certifications / conformité (Europe) (EU)2016/425, EN ISO 13034:2005 + A1:2009, EN 14325, EN 530, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2
Afficher plus Afficher moins
  • Nitritex Bioclean chemotherapy range
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Nitritex Bioclean chemotherapy range
    Correction du contenu d'un produit
    Nom du produit
    Nitritex™ Tablier de protection stérile en tissu CleanTough >