Learn More
Texwipe™ Écouvillons CleanTip™ : Série Foam
Tous les produits Texwipe Produits
Click to view available options
Type de pointe:
Flexible
Rigide
Longueur (métrique) de la poignée:
92,5mm
101,8mm
105,8mm
106mm
Diamètre (métrique) de la pointe:
4,8mm
6,7mm
12,7mm
15mm
19,2mm
Conditionnement:
100 pièces
Description
Certifiés sans silicone
Hautes performances pour les applications nécessitant une capacité d’absorption, une faible génération de particules et une faible résistance aux solvants.
- La mousse de polyuréthane à cellules fermées de haute qualité offre des performances élevées pour les applications nécessitant une capacité d’absorption, une faible génération de particules et une résistance aux solvants
- Sa douceur et sa faible abrasion protègent les composants délicats
- Tête en mousse sur spatule flexible et rigide, avec manches en polypropylène résistantes aux produits chimiques
- Fabriqués à partir des matériaux les plus propres disponibles dans une salle blanche utilisant les derniers procédés et équipements de pointe
- Un processus automatisé de haute précision garantit des performances, un dimensionnement et une propreté uniformes
- L’emballage Bag-Within-A-Bag™ sans silicone se compose d’un sachet extérieur thermoscellé étanche aux solvants, qui protège les sachets intérieurs contenant les écouvillons
- Chaque sachet externe présente un code-barres individuel pour faciliter la traçabilité et le contrôle de la qualité
Spécification
Spécification
| Structure | Spatule à tête flexible en nylon, manche de taille moyenne |
| Diamètre (impériale) de la poignée | 0,16 in |
| Longueur (impériale) | 4,08 in |
| À utiliser avec (application) | Application et élimination de lubrifiants, d’adhésifs et d’autres solutions dans un environnement propre critique, récurage de zones à recoins, élimination d’excès de matériaux, de débris, nettoyage des surfaces et des joints d’intersection |
| Couleur de la poignée | Vert clair |
| Type de produit | Écouvillon |
| Diamètre (métrique) de la poignée | 4,3mm |
| Longueur (métrique) | 104mm |
| Longueur (impériale) de la poignée | 3,642 in |
| Longueur (métrique) de la poignée | 92,5mm |
| Afficher plus |