Learn More
PURUS™ Surchaussures CPE Cleantek
Code produit. 15608643 Tous les produits Purus Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
355,6 mm
406,4 mm
Conditionnement:
2000 pièces
Code produit. 15608643
Marque: PURUS™ 48020814
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les surchaussures jetables offrent une protection contre les déversements légers et la poussière
  • 100 pièces par sachet, 20 par boîte
  • Confectionnées en polyéthylène moulé
  • permettent de réduire la quantité de particules pénétrant dans un environnement de salle blanche
  • protègent les chaussures contre les éclaboussures légères et la poussière
Spécification
Couleur Blue
Longueur (impériale) 14 in
Longueur (métrique) 355,6 mm
Jetable Oui
Quantité d’emballage 2 000 pièces/boîte