Learn More
CleanSpace™ Demi-masque Halo pour assemblage PAPR
Spécialement conçu pour compléter le système CleanSpace Halo et se clipser rapidement sur les unités d’alimentation. Les demi-masques sont en silicone souple qui se moule facilement au visage et ne provoque pas de dermatite allergique.
Marque: CleanSpace™ CS3003
Description
- Utilisé avec la solution révolutionnaire CleanSpace Halo : léger, pas de tuyaux ni de ceintures
- Demi-masques disponibles en 3 tailles pour faciliter une bonne étanchéité et un ajustement confortable
- Matériaux : Coussin en silicone souple, clips en nylon et polycarbonate (valve d’expiration)
- Adaptateur de test d’ajustement de masque disponible pour les tests d’ajustement TSI Portacount™
- Retrait facile
- Compatibles avec la plupart des protocoles de nettoyage et de désinfection
- Transparence et communication facilitée
Spécification
AS/NZS1716 : 2012 | |
Demi-masque PAPR | |
Demi masque uniquement | |
Non |
EN 12942 | |
S | |
Établissements de soins de santé primaires, production pharmaceutique, laboratoires, établissements de recherche sur les animaux et intervenants en situation d’urgence ou de catastrophe | |
CS3003 |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Si vous avez besoin d’un équipement de sécurité intrinsèque, veuillez consulter les certifications de sécurité intrinsèque de votre site. Ces demi-masques ne sont PAS certifiés intrinsèquement sûrs.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu