Learn More
CleanSpace™ Masque facial complet CleanSpace3™
Compatibles avec les appareils respiratoires CleanSpace HALO, les masques faciaux complet se clipsent rapidement aux unités d’alimentation et offrent une bonne vision panoramique. Les masques internes Orinasal sont constitués de silicone souple qui s’adapte facilement au visage et ne provoque pas de dermatite allergique.
Marque: CleanSpace™ CS3007
Description
- Utilisé avec la solution révolutionnaire CleanSpace Halo : léger, sans tuyau ni ceinture
- Large visière panoramique
- Revêtement résistant aux rayures et aux solvants, matériaux longue durée
- Adapté à de longues périodes de travail
- Adaptateur PortaCount intégré pour les tests d’ajustement de masque
- Le débit d’air sous pression positive et le masque oro-nasal interne empêchent toute formation de buée
- Respiration facile et absence de résistance, même en cas d’effort intense
- Le joint en silicone s’adapte au visage pour une protection et un confort optimaux.
- Le masque oro-nasal interne doté du système clip-in clip-out exclusif peut être facilement retiré pour être nettoyé
- Membrane phonique en mylar pour une communication claire sur le lieu de travail
Spécification
AS/NZS1716 : 2012 | |
Masque complet PAPR | |
Masque complet PAPR uniquement | |
Non |
EN 12942 | |
Taille moyenne/Grande taille | |
Secteurs de la santé, des laboratoires, des produits pharmaceutiques et des interventions d’urgence | |
CS3007 |
Si vous avez besoin d’un équipement de sécurité intrinsèque, veuillez consulter les certifications de sécurité intrinsèque de votre site. Ces demi-masques ne sont PAS certifiés intrinsèquement sûrs.