Learn More
Micronova™ Lingettes NovaCel™
Lingettes absorbantes en PVA ultra-propres et ultra résistantes aux produits chimiques
Marque: Micronova™ WP20-1212
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Absorbe jusqu’à 25 fois leur poids dans l’eau
- Fabriqué en PVA (alcool polyvinylique) blanc
- Grande résistance aux produits chimiques, résiste aux désinfectants puissants et à la stérilisation à la vapeur
- Lavable et autoclavable
- Taille : 9 x 9 in (23 x 23 cm)
Applications :
Pour les fonctions de rodage et de polissage et les applications générales d’essuyage.
Spécification
Cleanroom Wipe | |
30.5 cm | |
30.5 cm | |
Blanc | |
Reusable | |
Parts and Surface Cleaning, to Remove Tough Soils, and Liquid Removal | |
10/Pk. | |
Conserver à température ambiante |
12 in | |
12 in | |
Non-woven Polyamide | |
Conserver à température ambiante | |
30,48 x 30,48 cm (12 x 12 in) | |
For workstations, laminar flow benches | |
Non stérile |