Learn More
Fisherbrand™ Ruban en vinyle pour salle blanche de qualité industrielle
Pour applications industrielles légères, construction propre et préparation des salles blanches
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
Pour applications industrielles légères, construction propre et préparation des salles blanches
- Conçu pour une utilisation dans les zones où un rouleau ultrapropre n’est pas nécessaire
- Forte adhérence sur les matières plastiques, les polymères et l’acier inox sans résidus de colle lors du retrait
- Il est possible d’écrire dessus avec un stylo pour salle blanche.
- Traité dans un environnement contrôlé
- Enroulé autour d’un mandrin en plastique et ensaché
- Tous les rouleaux ont une longueur de 36 yd (33 m).
Compliance
Conforme aux spécifications fédérales PPP-T-66E et CID A-A 1689A
Spécification
Not Autoclavable | |
Vinyl | |
Matte | |
Vinyle | |
Non-sterile | |
33 m x 38.1 mm (36 yd. x 1.5 in.) | |
33 m | |
38.1 mm |
Rubber | |
Marron | |
Tape | |
Ruban pour salle blanche de qualité industrielle | |
Marquage des allées, étiquetage, mise en lots, projets de nettoyage / construction, usage industriel non intensif et applications de transformation des aliments | |
36 yd | |
1.5 in |