Learn More
Fisherbrand™ Ruban en vinyle pour salle blanche de qualité industrielle
Pour applications industrielles légères, construction propre et préparation des salles blanches
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
Pour applications industrielles légères, construction propre et préparation des salles blanches
- Conçus pour une utilisation là où un ruban ultra-propre n'est pas requis
- Fixation forte avec les plastiques, les polymères et l'inox sans laisser de résidus adhésifs une fois retirés
- Inscriptible avec un stylo pour salle blanche
- Traité dans un environnement contrôlé
- Enroulé sur mandrin en plastique, présenté dans une pochette
- Tous les rouleaux ont une longueur de 36 yd (33 m)
Compliance
Conforme aux spécifications fédérales PPP-T-66E et CID A-A 1689A
Spécification
Not Autoclavable | |
Vert foncé | |
Ruban pour salles blanches de qualité industrielle | |
Marquage des allées, étiquetage, création de lots, projets de construction propre, applications industrielles légères et de transformation des aliments | |
16°C to 27°C | |
36 yd | |
1,5 in |
Rubber | |
Vinyle | |
Non stérile | |
60°F to 80°F | |
33 m x 38.1 mm (36 yd. x 1.5 in.) | |
33 m | |
38.1 mm |