Learn More
Fisherbrand™ Ruban en vinyle pour salle blanche de qualité industrielle
Ce ruban en vinyle pour salle blanche est enroulé sur un mandrin en plastique, inscriptible à l’aide d’un stylo pour salle blanche et est idéal pour le codage couleur, le marquage au sol ainsi qu’une utilisation industrielle légère dans la construction propre et les zones de support des salles blanches.
Marque: Fisherbrand™ EGVFP-1WHPK
13.27 EUR valable jusqu'au 2025-05-02
Utilisez le code promo "24151" pour bénéficier de cette offre.
Description
Pour applications industrielles légères, construction propre et préparation des salles blanches
Le ruban pour salle blanche en vinyle à usage général Fisherbrand.adhère solidement aux plastiques, polymères et à l’acier inoxydable sans laisser de résidus adhésifs lorsqu’il est retiré. Traité dans un environnement contrôlé, ce ruban est conçu pour une utilisation industrielle légère, la construction propre et le support en salle blanche.
- Ruban en vinyle pratique avec adhésif en caoutchouc
- Forme un lien solide avec les plastiques, les polymères et l’acier inox
- Ne laisse pas de résidus adhésifs lors du retrait
- Idéal pour le codage couleur, le marquage au sol ainsi qu’un usage général en salle blanche
- Inscriptible avec un stylo pour salle blanche
- Traité dans un environnement contrôlé
- Enroulé sur mandrin en plastique, présenté dans une pochette
- Tous les rouleaux mesurent 36 yd (33 m) de longueur
Spécification
Non autoclavable | |
Blanc | |
Non stérile | |
60°F à 80°F | |
33 m x 25,4 mm (36 yd x 1 po) | |
33 m | |
25,4 mm |
Caoutchouc | |
Vinyle | |
Applications d’étanchéité, de codage couleur, d’étiquetage, de création de lots et de transformation des aliments | |
16°C à 27°C | |
36 yd | |
1 in |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
035353-000 | Certificat de conformité | 26/07/2023 | EGVFP-1WHPK |
032219-000 | Certificat de conformité | 19/05/2022 | EGVFP-1WHPK |
024287-000 | Certificat de conformité | 10/03/2022 | EGVFP-1WHPK |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Les essentiels pour salles blanches
Équipez votre environnement contrôléCode promotionnel: 24151Expire: 2025-05-02
Jours
32Heures
17Minutes
44Secondes
39Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92 %